(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
165891000 165895000 165890025
ACRO165891000EA 41.9 EUR
ACRO165891000 ACRO165895000 ACRO165890025
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip 97% estabilizado
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005137
Núm. CAS: 106-91-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)