2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166040050 166040250
ACRO166040050EA 61.1 EUR
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Pto. Ebullición: 73…76 °C (7 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003217
Núm. CAS: 5978-08-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %