5-Bromotiofeno-2-carbaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 162 EUR
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído 97%
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
Densidad: 1,61 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005432
Núm. CAS: 4701-17-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %