3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166850010 166850050 166850250
ACRO166850010EA 27.6 EUR
ACRO166850010 ACRO166850050 ACRO166850250
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Appearance: Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Formula: C₄H₄N₄
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005237
Núm. CAS: 16617-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g