N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 32.7 EUR
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Formula: C₈H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 95…98 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,135 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006188
Núm. CAS: 29976-53-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %