2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167950050 167950100
ACRO167950050EA 75.4 EUR
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formula: C₁₂H₉N₃
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005586
Núm. CAS: 1137-68-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %