(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168100100 168100010
ACRO168100100EA 222 EUR
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 82…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002783
Núm. CAS: 1914-58-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %