Potassium oxonate 97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
168530250 168531000
ACRO168530250EA 132 EUR
ACRO168530250 ACRO168531000
Potassium oxonate 97.5%
Potassium oxonate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₄H₃N₃O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010565
Núm. CAS: 2207-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.50 %