N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
169000050
169000250
169001000
ACRO169000050EA
30.6
EUR
ACRO169000050
ACRO169000250
ACRO169001000
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS No.: 1142-20-7
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ MW: 223,23 g/mol Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002640 Núm. CAS: 1142-20-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in MeOH) clear, colorless |
Specific optical rotation | -14° to -16° (24°C, 589 nm) (c=2, AcOH) |