(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
169090010 169090050
ACRO169090010EA 78.3 EUR
ACRO169090010 ACRO169090050
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
CAS No.: 1483-01-8
Formula: C₇H₁₆N₄O₂·HCl
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012622
Núm. CAS: 1483-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)