7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 138 EUR
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Formula: C₁₂H₄N₄
Pto. de fusión: 287…289 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011664
Núm. CAS: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %