Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 127 EUR
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Formula: C₂₁H₁₉O₂P
Pto. de fusión: 164…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008455
Núm. CAS: 2605-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide