O-Methyl-L-tyrosine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
169750010 169752500
ACRO169750010EA 101 EUR
ACRO169750010 ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 259…261 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002604
Núm. CAS: 6230-11-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl)