1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenylcyclopropyl cyanide, 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-Cyano-1-phenylcyclopropane
170590100 170590500
ACRO170590100EA 42.5 EUR
ACRO170590100 ACRO170590500
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,189 g/mol
Pto. Ebullición: 133…137 °C (30 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001270
Núm. CAS: 935-44-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %