Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172210050 172210250 172211000
ACRO172210050EA 43.8 EUR
ACRO172210050 ACRO172210250 ACRO172211000
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Formula: C₃H₆Cl₃N
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011870
Núm. CAS: 33842-02-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %