4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 306 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formula: C₉H₁₄ClNO₂
MW: 203,666 g/mol
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012902
Núm. CAS: 1477-68-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %