5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
173090050 173090250
ACRO173090050EA 87.8 EUR
ACRO173090050 ACRO173090250
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
CAS No.: 72-40-2
Formula: C₄H₇ClN₄O
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012704
Núm. CAS: 72-40-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (5 % in water) Clear
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %