Quercetin hydrate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one xhydrate
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 57.6 EUR
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
MW: 302,24 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006828
Núm. CAS: 849061-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %