DL-2-Allylglycine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 81.1 EUR
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063103
Núm. CAS: 7685-44-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %