Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
174280050 174280250 174281000
ACRO174280050EA 23.5 EUR
ACRO174280050 ACRO174280250 ACRO174281000
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Appearance: White Crystalline powder
Formula: Cl₆N₃P₃
Pto. de fusión: 111…115 °C
Densidad: 1,98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006474
Núm. CAS: 940-71-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %