Aceite silicona high temperature
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Polyphenyl-methylsiloxane
174661000
174665000
174660025
ACRO174661000EA
140
EUR
ACRO174661000
ACRO174665000
ACRO174660025
Aceite silicona high temperature
Aceite silicona
CAS No.: 63148-58-3
Densidad:
1.07 g/cm³ Pto. de inflamación: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132673 Núm. CAS: 63148-58-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to straw yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm) |
Viscosity | 100 to 150 cSt (at 25°C) |