Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) in D₂O para espectroscopia RMN (D₂O 99.5+ atom%D)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulphuric acid-[²H₂]
175480500 175481000 175480050
ACRO175480500EA 177 EUR
ACRO175480500 ACRO175481000 ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) in D₂O para espectroscopia RMN (D₂O 99.5+ atom%D)
Sulphuric acid-[D₂]
Formula: D₂SO₄
Densidad: 1,87 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003542
Núm. CAS: 13813-19-9
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.50 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
GC ≥94.0 %