1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
176370100 176370500
ACRO176370100EA 38.9 EUR
ACRO176370100 ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.186 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C (26 mmHg)
Densidad: 1.11 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005976
Núm. CAS: 177-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %