Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176451000 176458000
176451000.EA 83.9 EUR
176451000. 176458000.
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-sec-butylborohydride
CAS No.: 38721-52-7
Formula: C₁₂H₂₇BLi
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011708
Núm. CAS: 38721-52-7
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution
Strength 0.80 to 1.10 M
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen