4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 39.7 EUR
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Formula: C₁₀H₈O₃
Pto. de fusión: 250…255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006955
Núm. CAS: 23359-08-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %