N,N-Diethylaniline borane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borane - N,N-Diethylaniline Complex
176770250 176771000 176772500
ACRO176770250EA 67.5 EUR
ACRO176770250 ACRO176771000 ACRO176772500
N,N-Diethylaniline borane 97%
N,N-Diethylaniline borane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formula: C₁₀H₁₈BN
MW: 163.07 g/mol
Pto. de fusión: 30…27 °C
Densidad: 0.92 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013187
Núm. CAS: 13289-97-9
UN: 3148
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96.0 % (Active hydrogen)