1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydro-m-xylylenediamine, 1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,3-diyldimethanamine
177480050 177481000 177485000
ACRO177480050EA 44.2 EUR
ACRO177480050 ACRO177481000 ACRO177485000
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001522
Núm. CAS: 2579-20-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %