5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
177680050
ACRO177680050EA 48.2 EUR
ACRO177680050
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS No.: 6843-49-8
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005265
Núm. CAS: 6843-49-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 201 °C
GC ≥96.0 %