Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, en gránulos, non-ionic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Propenamide Homopolymer, poly(1-carbamoylethylene), Polyacrylamide
178040050 178042500 178045000
ACRO178040050EA 39.6 EUR
ACRO178040050 ACRO178042500 ACRO178045000
Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, en gránulos, non-ionic
Acrylamide polymer
Appearance: White to light yellow Granules
Formula: (CH₂:CHCONH₂)n
Densidad: 1,3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084392
Núm. CAS: 9003-05-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
GC ≥97.5 %