Polycarbonate resin, M.W. 45000, en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(bisphenol-A-carbonate)
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 26.1 EUR
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, en lentejas
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
MW: 45.000 g/mol
Densidad: 1.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 449 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084476
Núm. CAS: 24936-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %