Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
178571000 178572500 178570010
ACRO178571000EA 82.6 EUR
ACRO178571000 ACRO178572500 ACRO178570010
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) en solución acuosa
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Formula: (CH2CH2NH)n
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084427
Núm. CAS: 9002-98-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
GC ≥98.5 %