Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178600050 178602500 178600010
ACRO178600050EA 23.6 EUR
ACRO178600050 ACRO178602500 ACRO178600010
Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Polyethylene glycol
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 2000 to 4000 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)