Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178612500 178615000
ACRO178612500EA 124 EUR
ACRO178612500 ACRO178615000
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Polyethylene glycol
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %