Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, gotas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
178760010 178760250 178765000
ACRO178760010EA 508 EUR
ACRO178760010 ACRO178760250 ACRO178765000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, gotas
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Formula: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Pto. de fusión: 105 °C
Pto. de inflamación: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134349
Núm. CAS: 9011-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Particle size 50 to 150 microns (approximately)