Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 397 EUR
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula: C₈H₈
Pto. de fusión: 93 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084450
Núm. CAS: 9003-53-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %