Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
178910050 178912500
ACRO178910050EA 50.3 EUR
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, en lentejas
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Densidad: 1,24 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134387
Núm. CAS: 25135-51-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %