PTFE
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Polytetrafluoroethylene, Teflon
178930050 178931000 178932500
ACRO178930050EA 26.5 EUR
ACRO178930050 ACRO178931000 ACRO178932500
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0
Formula: (CF₂CF₂)n
Pto. Ebullición: >400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084455
Núm. CAS: 9002-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)