Zein, purificado
Proveedor: Thermo Scientific
179311000 179315000 179310025
ACRO179311000EA 66.3 EUR
ACRO179311000 ACRO179315000 ACRO179310025
Zein, purificado
Zein
CAS No.: 9010-66-6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062414
Núm. CAS: 9010-66-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to straw yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8.0 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Protein 88.0 to 96.0 % (On dried basis)
Residue after ignition ≤2.0 % (800°C)