2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
179480100 179480500
ACRO179480100EA 234 EUR
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 58…60 °C (16 mmHg)
Densidad: 0,884 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003178
Núm. CAS: 26116-12-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %