Tetraacetato de plomo 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plomo (IV) acetato
180621000 180625000 180620025
ACRO180621000EA 61.5 EUR
ACRO180621000 ACRO180625000 ACRO180620025
Tetraacetato de plomo 95% estabilizado
Tetraacetato de plomo
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008693
Núm. CAS: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05442
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid