Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
181250500 181251000
ACRO181250500EA 172 EUR
ACRO181250500 ACRO181251000
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Formula: C₄H₉LiN₂
MW: 92,07 g/mol
Pto. Ebullición: 110,6 °C
Pto. de fusión: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013183
Núm. CAS: 6867-30-7
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %