Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
183212500
183215000
183210025
ACRO183212500EA
201
EUR
ACRO183212500
ACRO183215000
ACRO183210025
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Poly(caprolactone)diol
CAS No.: 36890-68-3
Densidad:
1.07 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23713083 Núm. CAS: 36890-68-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Molecular number | 1500 to 2500 |