Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
183220050 183221000 183225000
ACRO183220050EA 47.4 EUR
ACRO183220050 ACRO183221000 ACRO183225000
Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Polyethylene glycol
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 300 to 600 mPa.s (2 % w/w in water at 25°C)