7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
7-ACA, (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
184410010
184410050
ACRO184410010EA
46.8
EUR
ACRO184410010
ACRO184410050
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
7-Aminocephalosporanic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₅S MW: 272.28 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005177 Núm. CAS: 957-68-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +88° to +100° (20°C, 589 nm) (c=0.5, KH2PO4/NaOH) |
Residue after ignition | ≤0.1 % (Platinum crucible) |