3-Phenoxypropan-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
186980050 186980250
ACRO186980050EA 53.7 EUR
ACRO186980050 ACRO186980250
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
3-Phenoxypropan-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 83…85 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039549
Núm. CAS: 6180-61-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %