Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
188990500 188992500 188990100
ACRO188990500EA 195 EUR
ACRO188990500 ACRO188992500 ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grado técnico
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Formula: C₂H₃N₃
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044437
Núm. CAS: 41253-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Identification (sodium): passes test
Titration with HClO4 ≥88 %