Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: DL-10-Camphorsulphonic acid, sodium salt, (+/-)-10-Camphorsulphonic acid Sodium Salt
189125000 189120050
ACRO189125000EA 246 EUR
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Pto. de fusión: 286…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135623
Núm. CAS: 34850-66-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %