Hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio, sal de sodio, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
189410250
189411000
ACRO189410250EA
98
EUR
ACRO189410250
ACRO189411000
Hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio, sal de sodio, puro indicator grade
Hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio, sal de sodio
Formula:
C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂ Pto. de fusión: 290 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012119 Núm. CAS: 129-17-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark blue-green to dark purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Suitability | (as acid-base indicator) Passes test |
Specific optical rotation | -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO) |