Rose Bengal 85%, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium
189450010 189450050 189450250 189451000 189455000
ACRO189450010EA 30.7 EUR
ACRO189450010 ACRO189450050 ACRO189450250 ACRO189451000 ACRO189455000
Rose Bengal 85%, pure, high purity tinción biológica
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Formula: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005043
Núm. CAS: 632-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 540 to 550 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95