Nigrosine, soluble en agua, grado alta pureza tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CI 50420
189480250 189481000
ACRO189480250EA 32.1 EUR
ACRO189480250 ACRO189481000
Nigrosine, soluble en agua, grado alta pureza tinción biológica
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044681
Núm. CAS: 8005-03-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥97.5 %